アプリケーション
その他の調製法
数量
調製ノート
その他情報
粉末培地は吸湿性が非常に高いので、大気からの吸湿を防ぐ必要があります。可能であれば、各パッケージの内容物全体を開封後すぐに使用してください。
乾燥培地は0~5℃でデシケーターに保存します。
粉末培地の品質劣化は、以下の方法により認めることができます:1) 変色;2)粉末全体に及ぶ造粒、凝集、または粒子状物質;3)難溶性;4) pH変化;または5) 適切に使用しても成長が促進されない。
培地調製
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M5524-50L-PW:
M5524-1L:
M5524-25K:
M5524-50K:
M5524-PROC:
M5524-BULK:
M5524-1L-PW:
M5524-10L-PW:
M5524-BIBC:
M5524-50L:
M5524-VAR:
M5524-50KG:
M5524-1L-LBL:
M5524-50L-LBL:
M5524-10L-LBL:
M5524-25KG:
M5524-10L:
M5524-1L-KC:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.