詳細
Gamborgらが報告したガンボーグB-5培地です。完全培地(G5893)として購入いただけます。またはビタミン1000×(G1019) および基礎塩類混合物(G5768) 保存液から再構成することもできます。ガンボーグB-5 (B5) 培地は植物細胞株および組織のin vitro培養にご利用いただけます(Taxus globosa(イチイ)、 Splachnum ampullaceum Hedw(ショクダイゴケ)、Linum album(アマ)、Eucalyptus camaldulensis(ユーカリ)など)。
アプリケーション
Gamborg′s B-5 Basal Salt Mixtureは以下の用途に用いられています。
- TEXバッファ調製時の構成成分として
- 芋類懸濁液およびカルス培養を維持するための培地として
- 一次ノード変換法の培地として
ガンボーグB5培地はAnnona squamosa (バンレイシ)のカルス培養にも使われています。
その他の調製法
数量
3.1 gの粉末で1 Lの培地ができる配合です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G5768-1L:
G5768-VAR:
G5768-10X1L:
G5768-10L-PW:
G5768-10L-LBL:
G5768-10L:
G5768-BULK:
G5768-PROC:
G5768-2X5L:
G5768-1L-LBL:
G5768-1L-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
A novel Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation method of soybean [Glycine max (L.) Merrill] using primary-node explants from seedlings
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Plant, 43(6), 536-549 (2007)
Isolation of Intact Vacuoles from Petunia Petals and Extraction of Sequestered Glycosylated Phenylpropanoid Compounds
Bio-protocol, 8(13) (2018)
Differential induction of redox sensitive extracellular phenolic amides in potato
Physiological and Molecular Plant Pathology, 73(4-5), 109-115 (2008)
Plant, cell & environment, 39(2), 393-415 (2015-08-25)
Interaction of plant roots with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) is a complex trait resulting in cooperative interactions among the two symbionts including bidirectional exchange of resources. To study arbuscular mycorrhizal symbiosis (AMS) trait variation in the model plant Lotus japonicus
Biotechnology letters, 30(9), 1671-1677 (2008-04-23)
Cell suspension cultures of Linum album were developed from internode portions of in vitro germinated plant in Gamborg's B5 medium supplemented with 0.4 mg naphthalene acetic acid/l. The highest biomass was 8.5 g/l with podophyllotoxin and 6-methoxypodophyllotoxin at 29 and
資料
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.