Merck
M6774
Sigma-Aldrich
McCown木本基礎塩類混合粉末
powder, suitable for plant cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.72
フォーム
powder
品質水準
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
詳細
McCown's Woody Plant Basal Salt Mixtureは、根の培養物の増殖と伸長に使用されるWoody Plant Medium(WPM)の非ビタミン成分(ケムストック)です。
アプリケーション
McCown′s Woody Plant Basal Salt Mixtureは、根端および腋芽の培養に使用されています。また、茎端の組織培養の確立を目的として個々の苗条を継代培養するためにも使用されています。
その他の調製法
LloydとMcCownによる報告(1981)に従い、主要栄養素および微量栄養素を添加。
培地組成
数量
2.3 gの粉末で1 Lの培地ができる配合です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M6774-BULK:
M6774-50L:
M6774-VAR:
M6774-10L:
M6774-10L-LBL:
M6774-PROC:
M6774-1L:
M6774-2X5L:
M6774-1L-LBL:
M6774-1L-PW:
M6774-10L-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E T H Franco et al.
Brazilian journal of biology = Revista brasleira de biologia, 66(2A), 455-462 (2006-07-25)
The present study aimed at establishing a complete plant regeneration protocol for Didymopanax morototoni (matchwood), a native Brazilian forest species. Four types of explants (root, shoot, node, and cotyledonary leaves) were obtained from in vitro germinated seeds. In the first
Siriwan Phongprueksapattana et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 63(9-10), 691-698 (2008-12-02)
Hairy root cultures of Mitragyna speciosa were established by infection of Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834 and maintained in McCown woody plant medium (WPM) supplemented with 0.5 mg/1 naphthaleneacetic acid. The hairy roots were identified for the rooting genes loci of
Causative role of grapevine red blotch virus in red blotch disease
Yepes LM, et al.
Phytopathology, 108(7), 902-909 (2018)
Commercially-feasible micropropagation of Mountain Laurel, Kalmia latifolia, by shoot tip culture.
Lloyd, G., and McCown, B.H.
Proc. Int. Plant Prop. Soc., 30, 421-427 (1981)
Enhanced micropropagation and establishment of grapevine rootstock genotypes
Alzubi H, et al.
International Journal of Plant Developmental Biology, 6(1), 9-14 (2012)
資料
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.