About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N4OS
CAS番号:
分子量:
220.25
Beilstein:
1078092
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
おすすめの製品
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
InChI
1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
InChI Key
HFCYZXMHUIHAQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チジアズロンは、以下の用途で使用されています:
- 茎頂培養後に得られた胚様構造の増殖に対するその効果を調べるための増殖培地の成分として
- Hyssopus officinalis L.(ヒソップ)実生の節小片を培養するためのムラシゲ・スクーク(MS)培地の成長調節物質として
- ホルモン組成の実験のための誘導培地中のサイトカイニンとして
生物化学的/生理学的作用
チジアズロン(TDZ)は、植物成長調節物質であり、ムラシゲ・スクーク培地などの培地を補うために大量増殖で使用される合成ジフェニル尿素サイトカイニンです。TDZは、植物の器官形成(シュート再生)と植物体再生を促進します。チジアズロン(TDZ)により、ウイルスフリーの母株の作製が可能になり、育種が加速され、市場に新たな遺伝子型がもたらされます。また、農業や農業以外の作業における雑草防除のためのフェニル尿素系除草剤としても使用されます。チジアズロンは、光学系IIを阻害することで駆除剤として機能します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6186-25MG:
P6186-VAR:
P6186-500MG:
P6186-100MG:
P6186-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
María Laura Fontana et al.
Biocell : official journal of the Sociedades Latinoamericanas de Microscopia Electronica ... et. al, 33(3), 179-186 (2010-01-14)
With the aim of developing an efficient plant regeneration protocol, leaflet explants of three accessions of Arachis villosa Benth. (S2866, S2867 and L97) were cultured on basic Murashige and Skoog medium supplemented with different combinations of plant growth regulators: alpha-naphthalenacetic
Wanwimon Lualon et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 63(1-2), 96-100 (2008-04-05)
An efficient in vitro method for multiple shoot bud induction and regeneration has been developed in Artemisia annua L. using leaf and stem explants in various concentrations and combinations of plant growth regulators to evaluate the frequency of regeneration. The
Direct shoot regeneration from intact leaves of Arnebia euchroma (Royle) Johnston using thidiazuron.
Sonia Malik et al.
Cell biology international, 34(5), 537-542 (2010-01-09)
The present study highlights the importance of preculture time and concentration of TDZ (thidiazuron) for direct regeneration from in vitro leaves (attached to shoots) in Arnebia euchroma. Shoot buds proliferated to form multiple shoots on MS medium (Murashige and Skoog
María A Alvarez et al.
Biotechnology letters, 31(3), 457-463 (2008-11-04)
In vitro cultures of Berberis buxifolia were established using thidiazuron (4.5, 23 and 45 mM) or picloram (4 and 40 mM) as plant growth regulators for sustaining growth. For producing berberine, a two-stage culture was performed. In the first step
Ji-Ye Hu et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 87(4), 448-451 (2011-08-13)
A rapid, sensitive and reliable analytical method for thidiazuron residues in apple and soil was established. The residual levels of the pesticide in apple and soil were determined by high performance liquid chromatography (HPLC) with UV detector. Samples of apple