Merck
I2886
Sigma-Aldrich
3-インドール酢酸
suitable for plant cell culture, crystalline
別名:
IAA, ヘテロオーキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
Beilstein:
143358
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
アッセイ
≥98%
品質水準
フォーム
crystalline
テクニック
cell culture | plant: suitable
white to pink
mp
165-169 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-インドール酢酸は以下に使用されています。
  • ホルモン類を定量化する標準物質として
  • カルス形成を開始させるためのMS(ムラシゲ・スクーグ)培地の改良
  • 遊離内因性成長調整因子分析の外部標準物質として
インドール-3-酢酸(IAA)は、天然植物ホルモン(植物オーキシン)であり、ムラシゲ・スクーグ培地やガンボルグB5培地などの培地の補強剤として用いられます。IAAは、植物の器官発生および生長の調節に関与する、植物シグナル伝達分子です。
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I2886-VAR:
I2886-5G:
I2886-25G:
I2886-BULK:
I2886-100G:
I2886-100MG:
2540013:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Auxin, gibberellin, cytokinin and abscisic acid production in some bacteria
Karadeniz A, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 22(10), 1061-1064 (2006)
Free endogenous growth regulators in Pistachio (Pistacia vera L.)
Okay Y, et al.
African Journal of Agricultural Research, 6(5), 1161-1169 (2011)
Callus induction and organogenesis in soybean [Glycine max (L.) Merr.] cv. Pyramid from mature cotyledons and embryos
Joyner EY, et al.
The Open Plant Science Journal, 4(1) (2010)
Xu Liu et al.
PLoS biology, 17(4), e3000219-e3000219 (2019-04-12)
Macroautophagy (hereafter autophagy) is a well-conserved cellular process through which cytoplasmic components are delivered to the vacuole/lysosome for degradation and recycling. Studies have revealed the molecular mechanism of transcriptional regulation of autophagy-related (ATG) genes upon nutrient deprivation. However, little is
Kim L Johnson et al.
PloS one, 10(7), e0131103-e0131103 (2015-07-07)
Mitogen-activated dual-specificity MAPK phosphatases are important negative regulators in the MAPK signalling pathways responsible for many essential processes in plants. In a screen for mutants with reduced organ size we have identified a mutation in the active site of the