Merck
B3274
Sigma-Aldrich
6-ベンジルアミノプリン 溶液
1 mg/mL, suitable for plant cell culture
別名:
BAP, BA, N6-ベンジルアデニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
無菌性
sterile-filtered
フォーム
solution
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI Key
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-ベンジルアミノプリン(ベンジルアデニン)(BAP)は、合成サイトカイニンです。
アプリケーション
6-ベンジルアミノプリン溶液は、マンダリン移植片およびDendrocalamus asper(Schultes f.)の小植物体の培養に用いるムラシゲ-スクーグ培地の成分として使用されています。&また、ブドウ外植片のNitsch-Nitsch培地(NN)のサプリメントとしても使用されています
生物化学的/生理学的作用
6-ベンジルアミノプリン(BAP)は、植物生長培地に添加するサイトカイニンサプリメントとして使用されます。BAPはクロロフィル分解を防ぐことで葉菜類の収穫後寿命を延長します。ミクロ増殖に使用されます。ただし、一部の植物では、BAPは生長および根形成の阻害につながります。BAPフェニル環ベースの誘導体は、その抗がん作用を試験するために広く使用されています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B3274-BULK:
B3274-VAR:
B3274-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Is BA (6-benzyladenine) BAP (6-benzylaminopurine)?
da Silva JAT
The Asian and Australasian journal of Plant Science and Biotechnology , 6(1), 121-124 (2012)
Somatic embryogenesis of Vitis vinifera L.(cv. Sugraone) from stigma and style culture
Morgana C, et al.
Vitis, 43(4), 169-173 (2004)
Bektas Tepe et al.
Natural product research, 21(13), 1133-1144 (2007-11-08)
In this study, production and optimisation of rosmarinic acid, a phenolic acid and an economically important metabolite, was investigated in the callus cultures established from the mature seeds of Satureja hortensis L. (summer savory) plant. Gamborg's B5 basal medium, supplemented
Mangal S Rathore et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 163(7), 860-868 (2010-09-22)
Aloe vera L., a member of Liliaceae, is a medicinal plant and has a number of curative properties. We describe here the development of tissue culture method for high-frequency plantlet regeneration from inflorescence axis-derived callus cultures of sweet aloe genotype.
In vitro cultures and regeneration of Bienertia sinuspersici (Chenopodiaceae) under increasing concentrations of sodium chloride and carbon dioxide.
Rosnow J, Offermann S, Park J, et al.
Plant Cell Reports (2011)