Merck
K0753
Sigma-Aldrich
キネチン
suitable for plant cell culture, crystalline
別名:
6-フルフリルアミノプリン, N6-フルフリルアデニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N5O
CAS番号:
分子量:
215.21
Beilstein:
21703
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
アッセイ
≥98% (TLC and HPLC)
品質水準
フォーム
crystalline
テクニック
cell culture | plant: suitable
white
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI Key
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キネチンは人工サイトカイニンです。細胞分裂促進能があることから、この名称が付けられました。
アプリケーション
キネチンは、次の用途で使用されています。
  • 発芽開始に用いられる改変ムラシゲ・スクーグ(MS)培地に(4)。
  • 発芽誘発および増殖のために植物成長調整剤(PGR)として(5)。
  • 緑藻植物である2種の微細藻類、Haematococcus pluvialisおよびDunaliella salinaの増殖に対する作用を研究するために(6)。
生物化学的/生理学的作用
キネチンには、気孔を開かせる作用があります。
キネチンは、植物ホルモンであるアデニン型サイトカイニンであり、カルスの形成を誘発し、カルスから植物組織を再生するために、インドール-3-酢酸(IAA)、インドール-3-酪酸(IBA)、1-ナフタレン酢酸(NAA)などのオーキシンと共にムラシゲ・スクーグ培地などの植物培養培地に使用されます。&
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2540019:
K0753-5G:
K0753-VAR:
K0753-1G-PW:
K0753-500MG:
K0753-25G:
K0753-25G-PW:
K0753-100MG:
K0753-BULK:
K0753-5G-PW:
K0753-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hormones in Growth and Development
Reference Module in Life Sciences (2017)
Hormonal regulation of ion transporters: the guard cell system
New comprehensive biochemistry (1999)
Yaling Song et al.
Plant molecular biology, 70(3), 297-309 (2009-03-07)
Aux/IAA and auxin response factor (ARF) are two important families that have been well recognized for their roles in auxin-mediated responses. Aux/IAA proteins are short-lived transcriptional regulators that mediate the auxin responses through interaction with ARF transcription factors. Although quite
Yanmei Chen et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 63(1), 1-17 (2010-04-09)
Protein phosphorylation/dephosphorylation is a central post-translational modification in plant hormone signaling, but little is known about its extent and function. Although pertinent protein kinases and phosphatases have been predicted and identified for a variety of hormone responses, classical biochemical approaches
Gabriel L Fiorin et al.
Bio-protocol, 10(8), e3588-e3588 (2021-03-05)
Plants recognize a wide variety of microbial molecules to detect and respond to potential invaders. Recognition of Microbe-Associated Molecular Patterns (MAMPs) by cell surface receptors initiate a cascade of biochemical responses that include, among others, ion fluxes across the plasma