製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
形状
powder
分子量
Mw 135.13 g/mol
テクニック
cell culture | plant: suitable
色
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
溶解性
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI Key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AKT1(207) , GSK3B(2932) , LCK(3932) , MAP3K1(4214) , MAPK14(1432) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601) , MAPKAPK2(9261) , PRKACA(5566) , PRKCA(5578) , RAF1(5894) , ROCK2(9475)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Camk2a(25400) , Mapk10(25272)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5665-500G:
A5665-100G:
A5665-25G:
A5665-VAR:
A5665-BULK:
試験成績書(COA)