Merck
H8000
Sigma-Aldrich
L-ヒスチジン
≥99% (TLC), ReagentPlus®
別名:
(S)-2-アミノ-3-(4-イミダゾリル)プロピオン酸, NSC 137773
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O2
CAS番号:
分子量:
155.15
Beilstein:
84088
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-ヒスチジン, ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
white to off-white
mp
282 °C (dec.) (lit.)
溶解性
0.5 M HCl: 50 mg/mL
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-ヒスチジンは、形質転換細胞の選択に使用されています。細胞ホモジネート中のベルテポルフィン架橋オリゴマー形成への影響を調べるためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-ヒスチジンは必須アミノ酸の一つです。金属イオンに結合し、銅の輸送を促進させる可能性があります。ヒスチジンは酵素活性部位に広く存在します。タンパク質結合部位におけるヘム基、高分子およびリン酸基の結合にも関与しています。
ヒスチジンデカルボキシラーゼの作用によってヒスタミンとなる前駆体です。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H8000-BULK:
H8000-10G:
H8000-5G:
H8000-500G:
H8000-5KG:
H8000-1KG:
H8000-100G:
H8000-25G:
H8000-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catherine Collin, Masaru Minami, Hasan Parvez, Hideya Saito, Simone Parvez, Qureshi, Claude Reiss
Advances in Neurochemistry (2005)
Verteporfin-induced formation of protein cross-linked oligomers and high molecular weight complexes is mediated by light and leads to cell toxicity
Eleni K
Scientific Reports (2017)
Roger L. Lundblad
Chemical Reagents for Protein Modification (2014)
Kakulavarapu V Rama Rao et al.
The American journal of pathology, 176(3), 1400-1408 (2010-01-16)
Brain edema and the associated increase in intracranial pressure are potentially lethal complications of acute liver failure (ALF). Astrocyte swelling (cytotoxic edema) represents a significant component of the brain edema in ALF, and elevated blood and brain ammonia levels have
Markerless Gene Editing in the Hyperthermophilic Archaeon Thermococcus kodakarensis
Alexandra m
Bio-protocol (2017)