Merck
1.04351
Millipore
L-ヒスチジン
for biochemistry
別名:
(S)-2-アミノ-3-(4-イミダゾリル)プロピオン酸, NSC 137773
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O2
CAS番号:
分子量:
155.15
Beilstein:
84088
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-745-3
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
solid
有効性
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
溶解性
38.2 g/L
かさ密度
430 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ヒスチジンデカルボキシラーゼの作用によってヒスタミンとなる前駆体です。
アナリシスノート
Assay (acidimetric, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine-crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (50 g/l; water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 110 g/l, hydrochloric acid 120 g/l, calc. on dried substance): +11.4 to +12.4
Chloride (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 200 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
As (Arsenic): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 0.5 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.2 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1