Merck
53319
Sigma-Aldrich
L-ヒスチジン
≥99.5% (NT), BioUltra
別名:
(S)-2-アミノ-3-(4-イミダゾリル)プロピオン酸, NSC 137773
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O2
CAS番号:
分子量:
155.15
Beilstein:
84088
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-ヒスチジン, BioUltra, ≥99.5% (NT)
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (NT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −39±1°, c = 2% in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
white
pH
7.0-8.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
~285 °C (dec.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
アプリケーション
detection
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-ヒスチジンは、超低レベルのL-ヒスチジン検出用の技術開発の試みで、ZnOナノロッドの特性解析に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-ヒスチジンは、一炭素代謝に関与しています。タンパク質のメチル化にも関与しています。L-ヒスチジンは、ヘモグロビンの構造および機能を担っています。L-ヒスチジンは、抗酸化活性ジペプチドの構成成分です。ヒスチジンは、アレルギー反応に関与するヒスタミンの生成における前駆体として機能します。ウロカニン酸は、皮膚における免疫応答の調節因子であり、ヒスチジンから生合成されます。
ヒスチジンデカルボキシラーゼの作用によってヒスタミンとなる前駆体です。
ヒスチジンデカルボキシラーゼの作用によるヒスタミンの前駆体。
その他情報
ポリアクリルアミドゲル上の等速電気泳動におけるアミノ酸スペーシング - 重要評価、キサンチン-キサンチンオキシダーゼ系における環状DNA鎖切断の防止、各種微生物の成長要件
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53319-25G:
53319-500G:
53319-BULK:
53319-100G:
53319-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
K Brawn et al.
Acta physiologica Scandinavica. Supplementum, 492, 9-18 (1980-01-01)
An enzymic flux of O2- and H2O2 caused strand breaks in the supercoiled covalently closed circular Col El plasmid. Subnanomolar levels of superoxide levels of superoxide dismutase or of catalase prevented this attack on DNA, signifying that both O2- and
Ultra-Low Level Detection of L-Histidine Using Solution-Processed ZnO Nanorod on Flexible Substrate.
Sasmal M
IEEE Transactions on Nanobioscience, 14(6), 634-640 (2015)
Amino acid spacing in isotachophoresi; on polyacrylamide gel: a critical evaluation.
N Y Nguyen et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 202-210 (1979-04-01)
Shweta Singh et al.
Microbial cell factories, 7, 28-28 (2008-10-14)
The large-scale production of G-protein coupled receptors (GPCRs) for functional and structural studies remains a challenge. Recent successes have been made in the expression of a range of GPCRs using Pichia pastoris as an expression host. P. pastoris has a