product name
L-ヒスチジン 二塩酸塩, ≥99.0% (AT)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +6.5±1°, c = 8% in H2O
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
色
white
mp
240-245 °C (dec.)
溶解性
H2O: soluble
saline: soluble
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.2ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI Key
XEJCDBUNISUVGZ-XRIGFGBMSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53340-50G:
53340-VAR:
53340-10G:
53340-BULK:
試験成績書(COA)