製品名
L-ヒスチジン 一塩酸塩 一水和物, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
meets EP testing specifications
製品種目
BioXtra
アッセイ
98.5-101.0%
フォーム
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white
mp
254 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
SMILES記法
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI Key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H5659-VAR:
H5659-25KG:
H5659-1KG:
H5659-BULK:
H5659-25G:
H5659-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック