Merck
A8626
Sigma-Aldrich
アデニン
≥99%
別名:
6-アミノプリン, ビタミンB4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5
CAS番号:
分子量:
135.13
Beilstein:
5777
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
溶解性
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI Key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アデニンはプリン核酸塩基です。DNAおよびRNAの一部です。また、アデニンは、補因子(NAD、FAD)およびシグナル伝達分子(cAMP)の構成要素でもあります。
アプリケーション
アデニンは以下の用途に適しています。
  • 酵母の増殖がホウ素によって促進されるかどうかを評価するための酵母増殖用のホウ素欠乏培地の成分として
  • 食事へのアデニン過負荷の影響を検討するために、成獣ラット飼料への添加剤として
  • DNAまたはデオキシリボヌクレオシドが嫌気性菌Bacillus mojavensisおよびBacillus subtilisの嫌気性増殖に必要であることを示す研究において、これらの細菌の嫌気増殖に使用する基本培地への核酸塩基添加剤として
  • 非泌乳ホルスタイン乳牛反芻胃のバッチ培養によるCH4 産生、および発酵に対するアデニンの影響を検討するための添加剤として
  • アデニン誘発慢性腎臓病(CKD)の早期の血液マーカーを特定するための研究において、ラットのアデニン食の一部として
生物化学的/生理学的作用
アデニンは、in vivoおよびin vitroの多くの生化学的過程に不可欠です。アデニンは、リボースの結合によりアデノシンに変換されます。アデノシンは、リン酸化によりAMP、ADPおよびATPに変換されます。ATPは、細胞のエネルギー通貨であり、細胞代謝中に必要とされます。アデニンは、2,8-ジヒドロキシアデニンに代謝され、これが近位尿細管に蓄積すると、ラットでは重度の貧血を伴う慢性腎臓病(CKD)が誘導されます。アデニンの誘導体は、dsDNAウイルスに対する抗ウイルス機能を誘導し、また、抗ウイルスの足場を生成させるために利用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8626-100G:
A8626-1KG:
A8626-1G:
A8626-VAR:
A8626-5G:
A8626-BULK:
A8626-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
A novel approach to adenine-induced chronic kidney disease associated anemia in rodents
Rahman A, et al.
PLoS ONE, 13(2), e0192531-e0192531 (2018)
Adenine: an important drug scaffold for the design of antiviral agents
Wang C, et al.
Acta Pharmaceutica Sinica. B, 5(5), 431-441 (2015)
Energy transfer from adenosine triphosphate
Ross J
The Journal of Physical Chemistry B, 110(13), 6987-6990 (2006)
The prebiotic role of adenine: a critical analysis
Shapiro R
Origins of Life and Evolution of the Biosphere : the Journal of the International Society For the Study of the Origin of Life, 25(1-3), 83-98 (1995)
Toshihiro Kobayashi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(5), 1365-1376 (2013-11-16)
To identify blood markers for early stages of chronic kidney disease (CKD), blood samples were collected from rats with adenine-induced CKD over 28 days. Plasma samples were subjected to metabolomic profiling by liquid chromatography-mass spectrometry, followed by multivariate analyses. In