Merck
01840
Sigma-Aldrich
アデニン 一塩酸塩
≥99.0% (HPLC)
別名:
Adenine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5 · HCl
CAS番号:
分子量:
171.59
Beilstein:
4009585
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
損失
≤5% loss on drying
mp
~285 °C (dec.)
SMILES記法
Cl[H].Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
InChI Key
UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Adenine monohydrochloride can be used in designing novel bioactive adenine derivatives and adenine-based polyimide/nano-silica hybrid films.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
01840-5G:
01840-BULK:
01840-VAR:
01840-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis of triazolylmethyl-linked nucleoside analogs via combination of azidofuranoses with propargylated nucleobases and study on their cytotoxicity
Halay E, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 1-9 (2018)
Synthesis and DNA binding of new adenine derivatives incorporating 5-((Alkylthio)-1,3,4-oxadiazol-2-yl) methyl moiety
Y?lmaz Y, et al.
Medicinal Chemistry Research, 27(8), 2027-2033 (2018)
Preparation and characterization of adenine-based polyimide/nano-silica hybrid films
Lu Z, et al.
European Polymer Journal, 102, 209-218 (2018)