product name
アデノシン, ≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
mp
234-236 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
遺伝子情報
human ... ADA(100) , ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , ERBB2(2064) , ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636) , Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in vitro骨形成分化を目的とした 胚標準培養培地のサプリメントとして
- 臭化3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムにより細胞生存に対するアデノシンの影響を評価するため(MTTアッセイ)、多剤耐性膠芽腫幹様細胞(GSC)の細胞増殖へのアデノシンの影響を3Hチミジン取り込みアッセイにより評価するため、また高速液体クロマトグラフィー(HPCL)の標準物質として
- マウス脂肪細胞のコラーゲン分解を調べるためのコラゲナーゼ溶液の成分として。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9251-1G:
2530007:
A9251-25G:
A9251-VAR:
A9251-100MG:
A9251-BULK:
A9251-5G:
A9251-100MG-KC:
A9251-100G:
試験成績書(COA)