Merck
1.00353
Millipore
Indole-3-acetic acid
LAB
別名:
Indole-3-acetic acid, JAA, Heteroauxine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-748-2
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
solid
mp
167-170 °C
かさ密度
620 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)CC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 167 - 170 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1003530100:
1003530010:
1003530000:
IN21003530005:
試験成績書(COA)