About This Item
化学式:
C10H9NO · NaHSO3
CAS番号:
分子量:
263.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
不純物
≤15% excess sodium bisulfite
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na].OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H11NO4S.Na/c12-10(16(13,14)15)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,10-12H,5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
WYKPCRCESPDDQX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 神経伝達物質類縁体候補の合成に用いる反応剤
- シアニド-11Cを用いるStrecker反応に使用する反応剤
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I1000-VAR:
I1000-100MG:
I1000-250MG:
I1000-BULK:
I1000-25MG:
I1000-1G:
I1000-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Schlecht, M., F.; Giandinoto, S.
Heterocycles, 25, 485-485 (1987)
Hayes, R. L.; et al.
The International Journal of Applied Radiation and Isotopes, 29, 186-186 (1978)
Davide Marangon et al.
Glia, 68(10), 2001-2014 (2020-03-13)
In the last decade, microRNAs have been increasingly recognized as key modulators of glial development. Recently, we identified miR-125a-3p as a new player in oligodendrocyte physiology, regulating in vitro differentiation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs). Here, we show that miR-125a-3p