Merck
I1625
Sigma-Aldrich
3-インドールアクリル酸
powder
別名:
3-(3-インドリル)アクリル酸, IAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO2
CAS番号:
分子量:
187.19
Beilstein:
6317
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (TLC)
形状
powder
分子量
187.19  g/mol
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
InChI Key
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-インドールアクリル酸(IAA)は、遺伝子転写の誘導に使用される化学物質です。この発現系は、目的の遺伝子がtrpEプロモーターを含むプラスミドにクローン化されていることが必要です。
アプリケーション
trpEプロモーターによって調節されるシステムにおける遺伝子転写の誘導に適しています。
生物化学的/生理学的作用
3-インドールアクリル酸は、アカパンカビ(Neurospora crassa)菌糸体の成長を阻害するのに役立ちます。その結果として、細胞はインドールグリセロールリン酸を蓄積し、これがトリプトファンシンテターゼの速度に影響を及ぼします。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I1625-1G:
I1625-10G:
I1625-5G:
I1625-BULK:
I1625-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D N Wilson et al.
RNA (New York, N.Y.), 6(12), 1704-1713 (2001-01-06)
Replacing a cassette of 31 residues from Escherichia coli release factor 1 with the equivalent residues in release factor 2 gave a protein active in codon-specific binding to the ribosome but inactive in peptidyl-tRNA hydrolysis. Such a phenotype is also
Inhibition of tryptophan synthetase by indoleacrylic acid
Matchett W H
Journal of Bacteriology, 110(1), 146-154 (1972)
P J Czernik et al.
The Journal of biological chemistry, 269(45), 27869-27875 (1994-11-11)
trp repressor of Escherichia coli controls transcription initiation in operons involved in tryptophan biosynthesis by binding to operator sequences within the regulated promoters. Naturally occurring operators are homologous over an 18-base pair region and display dyad symmetry. We have examined
H Chen et al.
Analytical chemistry, 69(21), 4399-4404 (1997-11-14)
Two of the main problems associated with matrix-assisted laser desorption-ionization time-of-flight (MALDI-TOF) analysis of polymers are mass discrimination and poor reproducibility. This paper shows that the use of binary solvent systems is one of the causes of these problems. It
Chad Robins et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 17(24), 2839-2845 (2003-12-16)
Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOFMS) with nonpolar matrices has been investigated for its applicability to the characterization of atmospheric resid crude oil fractions. The data obtained by use of nonpolar matrices was compared with that from polar matrices