Merck
129445
Sigma-Aldrich
インドール-3-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
β-インドリルアルデヒド, 3-インドリルホルムアルデヒド, 3-ホルミルインドール, NSC 10118, インドール-3-カルバルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO
CAS番号:
分子量:
145.16
Beilstein:
114117
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
193-198 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
InChI Key
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インドール-3-カルボキシアルデヒドは、Schiff塩基縮合を受けて多機能性のシリカナノ担体や磁性ナノ粒子を生成することができます
アプリケーション
インドール-3-カルボキシアルデヒドは、NR1R2基を持つインドール系ファイトアレキシン、シクロブラシニンのアナログの合成に使用されました。また、イソインドロ[2,1-a]インドール、アプリシノプシン、4-置換-テトラヒドロベンズ[cd]インドールなどの高次のインドール合成の出発物質としても使用されました。
以下の合成における反応物質です:
  • 鎮痛薬
  • 血糖降下薬
  • 抗癌免疫修飾薬候補としてのトリプトファンジオキシゲナーゼ阻害剤ピリジル-エテニル-インドール
  • 抗菌薬及び抗真菌薬
  • 抗アメーバ薬及び細胞毒性薬
  • 細胞培養物で抗ウイルス活性を持つデングウイルスプロテアーゼ阻害剤
  • 抗増殖&抗炎症薬としての可能性があるクルクミンアナログ
  • Bcl-2ファミリータンパク質の阻害剤
  • 抗腫瘍薬としてのRNAポリメラーゼII C末端ドメインの阻害剤
  • 抗結核活性を持つTNF-α及びIL-6阻害剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
129445-VAR:
129445-BULK:
129445-5G:
129445-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiu-Yun Chen et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 114, 158-163 (2013-11-05)
Multifunctional silica nano-vehicles (SiO2@indol-IL) and magnetic nanoparticles (Fe3O4@indol-IL) were constructed through the Schiff bases condensation of indole-3-carboxaldehyde and 4-acetyl-N-allyl pyridinium chloride (ILs) with the amine groups of silica and magnetic nanoparticles. SiO2@indol-IL can inhibit the proliferation of HepG-2 cells in
Synthetic Communications, 23, 55-55 (1993)
Heterocycles, 38, 1479-1479 (1994)
Mariana Budovská et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(21), 6623-6633 (2013-09-10)
An effective synthesis of analogs of the indole phytoalexin cyclobrassinin with NR1R2 group instead of SCH3 was developed starting from indole-3-carboxaldehyde. The target compounds were prepared by spirocyclization of 1-Boc-thioureas with the formation of isolable spiroindoline intermediates, followed by the
Indian J. Chem. B, 33, 4-4 (1994)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
129445-5G4061838726230
129445-25G4061838726223