Merck
I5148
Sigma-Aldrich
インドール-3-酢酸 ナトリウム塩
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥98%
別名:
IAA, ヘテロオーキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8NNaO2
CAS番号:
分子量:
197.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
溶解性
H2O: soluble
適合性
suitable for (Plant cell culture)
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2.Na/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
YGSPWCVTJRFZEL-UHFFFAOYSA-M
詳細
インドール-3-酢酸(IAA)は植物ホルモンであり、またフィトアレキシンの天然形態であり、オーキシンのクラスに属しています。IAAは、植物および植物関連微生物、例えば外生菌根菌、内生菌、植物生育促進根圏細菌などにより合成されます。IAAはL-トリプトファン代謝の産物です。
アプリケーション
インドール-3-酢酸(IAA)ナトリウム塩は、次の用途で使用されています:
  • Arabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)実生における根発達プロセスを変化させるため
  • Chlorella sorokiniana(クロレラ・ソロキニアナ)およびAzospirillum brasilense(アゾスピリルム・ブラシレンセ)サンプルの培養培地を用いる高速液体クロマトグラフィーによるIAAの定量のためのスタンダードとして
  • 種間雑種(Elaeis oleifera Cortés x Elaeis guineensis Jacq.)を処理し、単為結実果実における房形成およびパーム油における油産生に対するその効果を調べるための植物ホルモンの1つとして
  • ヒト細胞株で有糸分裂遅延を誘導するための培養培地のサプリメントとして
  • 外植片からのシューティングとシュート伸長のためのシュート誘導培地(SIM)のサプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
インドール-3-酢酸(IAA)は植物成長調整剤です。 インドール-3-酢酸は、植物の成長を促進する発根開始、細胞分裂、および細胞伸長を誘導します。 臓器の発生、妊孕性、細胞配向、および伸長を媒介します。IAAの過剰産生は、エチレン産生を引き起こすことで植物の成長を妨げることが分かっています。さらに、細菌病原体によるIAAの上方制御は、過剰な細胞分裂を引き起こし、植物のこぶ病の原因となります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I5148-BULK:
I5148-VAR:
I5148-2G:
I5148-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D Saleh et al.
Journal of applied microbiology, 127(3), 794-811 (2019-05-28)
To characterize the bacterial communities of the rhizosphere and endosphere of the forage grass timothy (Phleum pratense L.) and evaluate the functional attributes with respect to growth promotion properties, antimicrobial and biosurfactant capacities. A total of 254 culturable bacteria were
A Borah et al.
Journal of applied microbiology, 127(3), 825-844 (2019-06-20)
Tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) is an economically important caffeine-containing beverage crop with massive plantation in the Northeast corner of the agroclimatic belt of India. The main aim of the work was to isolate, identify and characterize the native
Qiliang Zhan et al.
Mikrochimica acta, 186(9), 600-600 (2019-08-05)
A hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) material with application in glycoproteomics was obtained by sequential deposition of polyethyleneimine (PEI) and hyaluronic acid (HA) on a negatively charged substrate by means of electrostatic self-assembly. This kind of surface modification endows the
Yuping Shen et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 20(15), 1995-2004 (2019-03-31)
Cysteine-rich peptides (CRPs), which are disulfide-constrained peptides with 3 to 5 disulfide bonds and molecular weights of 2 to 6 kDa, are generally hyperstable and resistant to thermal, chemical, and enzymatic degradation. Herein, the discovery and characterization of a novel suite
Yao Chen et al.
mAbs, 11(6), 1089-1100 (2019-06-04)
Although peroxide and leachable metal-induced chemical modifications are among the most important quality attributes in bioprocess development, there is no mainstream characterization method covering all common modifications theoretically possible on therapeutic proteins that also gives consistent results quickly. Here, we