APIファミリー
indocyanine green
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccc6ccccc6c15
InChI
1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
InChI Key
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1340009-250MG:
1340009-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック