Merck
425982
Sigma-Aldrich
IR-792 過塩素酸塩
Dye content 99 %
別名:
2-[2-[3-[(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-2-(phenylthio)-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-3,3-dimethyl-1-propylindolium perchlorate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H49ClN2O4S
CAS番号:
分子量:
713.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
Dye content, 99%
mp
201-203 °C (lit.)
λmax
792 nm
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](CCC)c5ccccc5C4(C)C)=C3Sc6ccccc6
InChI
1S/C42H49N2S.ClHO4/c1-7-29-43-36-23-14-12-21-34(36)41(3,4)38(43)27-25-31-17-16-18-32(40(31)45-33-19-10-9-11-20-33)26-28-39-42(5,6)35-22-13-15-24-37(35)44(39)30-8-2;2-1(3,4)5/h9-15,19-28H,7-8,16-18,29-30H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
IJYUKSSLCNLVNM-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
IR laser dye
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
425982-VAR:
425982-250MG:
425982-BULK:
425982-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1