Merck
93662
Sigma-Aldrich
Fluorescent red NIR 700
suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H44N2O6S
分子量:
668.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
フォーム
powder
溶解性
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 672 nm; λem ~735 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
詳細
Fluorescent red 700 is a fluorescent dye for the near infrared area. Extremely long wavelength fluorescence is especially well suited for applications where sample autofluorescence might be critical or penetration of tissue or other matrix is required.
アナリシスノート
further Exc.: 700 nm (results in a lower emission)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93662-1MG-BULK-F:
93662-VAR-F:
93662-BULK-F:
93662-1MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)