組成
Dye content, 70%
mp
116.7-128.0 °C (lit.)
λmax
797 nm in methanol
SMILES記法
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C31H34ClN2.ClH/c1-30(2)23-11-7-9-13-25(23)33(5)27(30)19-17-21-15-16-22(29(21)32)18-20-28-31(3,4)24-12-8-10-14-26(24)34(28)6;/h7-14,17-20H,15-16H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
OATKVFFCVUJOEX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Solvent soluble, laser and near-IR dye
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
642339-VAR:
642339-250MG:
642339-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック