Merck
I0160
Sigma-Aldrich
イミペネム 一水和物
≥98% (HPLC)
別名:
(5R,6S)-6-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-3-[[2-[(イミノメチル)アミノ]エチル]チオ]-7-オキソ-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタ-2-エン-2-カルボン酸 一水和物, チエナム 一水和物, プリマキシン 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17N3O4S · H2O
CAS番号:
分子量:
317.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +73 to +84°, c = 0.5 in water
white to beige
溶解性
H2O: >5 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
mycobacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCNC=N)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
InChI Key
GSOSVVULSKVSLQ-JJVRHELESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
化学構造:ベータラクタム
アプリケーション
イミペネム一水和物は、緑膿菌分離株の耐性プロファイル測定に使用されています。また、アシネトバクター・バウマニに対する感受性試験にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
イミペネムは、グラム陽性及び陰性の好気性菌及び嫌気性菌に対し有効であることが分かっています。腎臓での代謝を阻害するため、イミペネムはシラスタチンとしばしば併用されます。
イミペネム一水和物はβ-ラクタム系広域抗生物質です。
イミペネム一水和物はβ-ラクタム系広域抗生物質です。重症感染症の"特効薬"とされるカルバペネム系の抗生物質です。
特徴および利点
この化合物は、Merck Sharp & Dohme (MSD)(ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I0160-BULK:
I0160-VAR:
I0160-5MG:
I0160-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficacy of imipenem/cilastatin in endocarditis
Dickinson G, et al.
The American Journal of Medicine, 78(6), 117-121 (1985)
Qiwen Yang et al.
Journal of medical microbiology, 62(Pt 9), 1343-1349 (2013-06-07)
The objective of this study was to investigate the susceptibility of hospital-associated (HA) and community-associated (CA) Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolated from patients with intra-abdominal infections (IAIs) in China. From 2002 to 2011, the minimum inhibitory concentrations (MICs) of
Could plazomicin alone or in combination be a therapeutical option against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii?
Garcia Salguero C, et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, AAC-00873 (2015)
Could plazomicin alone or in combination be a therapeutical option against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii?
Garcia Salguero C, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, AAC-00873 (2015)
Stefania Correale et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 69(Pt 9), 1697-1706 (2013-09-04)
The modelling of peptidoglycan is responsible for key cellular processes in Mycobacterium tuberculosis such as cell growth, division and resuscitation from dormancy. The structure of M. tuberculosis peptidoglycan is atypical since it contains a majority of 3,3 cross-links synthesized by L,D-transpeptidases