Merck
M2574
Sigma-Aldrich
メロペネム三水和物
≥98% (HPLC), powder, antibacterial agent
別名:
(1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(ジメチルアミノカルボニル)ピロリジン-3-イルチオ]-6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチルカルバペン-2-エン-3-カルボン酸三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25N3O5S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
437.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
メロペネム三水和物, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI Key
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メロペネム三水和物(MRP)はカルバペネム系化合物に属します。高温、高湿度で分解しやすいです。メタノール-水またはアセトン‐水の組み合わせに溶けます。髄膜炎や肺炎治療に抗生剤として用いられます。
アプリケーション
メロペネム三水和物は以下のように用いられます
  • 港湾河口底質試料から単離された大腸菌の抗生物質感受性試験に
  • 細菌の殺菌試験および嚢胞性線維症患者の唾液をベースとした食細胞感染においてマクロファージを形質転換した黄色ブドウ球菌の抗生物質抵抗性スクリーニングに
  • ヒト胆汁中の Enterococcus faecalis のスクリーニングに
生物化学的/生理学的作用
メロペネム三水和物は、グラム陽性とグラム陰性いずれの細菌にも活性な超広スペクトルのβ-ラクタム抗生物質です。
メロペネム三水和物は、超広スペクトルのβ-ラクタム抗生物質です。
特徴および利点
本化合物はアストラゼネカ株式会社により開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M2574-BULK:
M2574-VAR:
M2574-10MG:
M2574-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Measurement and correlation of solubility of meropenem trihydrate in binary (water+ acetone/tetrahydrofuran) solvent mixtures
Zhou L, et al.
Chinese Journal of Chemical Engineering, 25(10), 1461-1466 (2017)
The Radiostability of Meropenem Trihydrate in Solid State
Kilinska K, et al.
Molecules (Basel), 23(11), 2738-2738 (2018)
AR-13 reduces antibiotic-resistant bacterial burden in cystic fibrosis phagocytes and improves cystic fibrosis transmembrane conductance regulator function
Assani K, et al.
Journal of Cystic Fibrosis : Official Journal of the European Cystic Fibrosis Society (2018)
Lisa Kolano et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(18), 2628-2634 (2020-04-16)
Proline-rich antimicrobial peptides expressed in insects are primarily active against Enterobacteriaceae. Mechanistically, they target the bacterial (70S) ribosome after partially transporter-based cellular uptake, as revealed for Api137 and Onc112 on Escherichia coli. Following molecular modeling indicating that the Onc112 contact
Thanh C Tran et al.
MicrobiologyOpen, 9(12), e1130-e1130 (2020-11-10)
To assess a cost-effective in-house selective plate formula for actively screening carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE). The in-house formula included CHROMagarTM Orientation, meropenem, and ingredients present in the Mac-Conkey formula, such as bile salts and crystal violet (pH 6.9-7.2). American Type Culture