安全性情報
SML1238
Sigma-Aldrich
エルタペネム ナトリウム
≥90% (HPLC), powder, carbopenem antibiotic
別名:
(4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-[(3-カルボキシフェニル)カルバモイル]ピロリジン-3-イル]スルファニル-6-(1-ヒドロキシエチル)-4-メチル-7-オキソ-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ナトリウム, ZD-443 ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N3O7S · Na
CAS番号:
分子量:
497.50
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
製品名
エルタペネム ナトリウム, ≥90% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
[Na+].S([C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)Nc4cc(ccc4)C(=O)[O-])C1=C(N2[C@H]([C@H]1C)[C@H](C2=O)[C@H](O)C)C(=O)O
InChI
1S/C22H25N3O7S.Na/c1-9-16-15(10(2)26)20(28)25(16)17(22(31)32)18(9)33-13-7-14(23-8-13)19(27)24-12-5-3-4-11(6-12)21(29)30;/h3-6,9-10,13-16,23,26H,7-8H2,1-2H3,(H,24,27)(H,29,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t9-,10-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
InChI Key
ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
アプリケーション
エルタペネム ナトリウムは、EnterobacteralesおよびPseudomonas aeruginosaのカルバペネマーゼの分類のための最小発育阻止濃度(MIC)試験におけるNitroSpeed-Carba NP試験で、カルバペネムとして使用されています。敗血症マウスの生存に対する影響を検討するために、抗生物質としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
エルタペネム ナトリウムは、複数の好気性および嫌気性微生物に対して活性を示し、β-ラクタマーゼ酵素に対して高い耐性を示します。複数の感染性疾患の治療において検討されています。
エルタペネムは、広域スペクトルのカルバペネム系抗生物質です。エルタペネムは、グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に対して有効です。エルタペネムは、血清タンパク質への可逆的結合によりin vivoでの作用持続時間が延長します。
広域スペクトルのカルバペネム系抗生物質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1238-BULK:
SML1238-50MG:
SML1238-10MG:
SML1238-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paula Giselle Czaikoski et al.
PloS one, 11(2), e0148142-e0148142 (2016-02-06)
Organ dysfunction is a major concern in sepsis pathophysiology and contributes to its high mortality rate. Neutrophil extracellular traps (NETs) have been implicated in endothelial damage and take part in the pathogenesis of organ dysfunction in several conditions. NETs also
Daniele C Nascimento et al.
Nature communications, 8, 14919-14919 (2017-04-05)
Patients who survive sepsis can develop long-term immune dysfunction, with expansion of the regulatory T (Treg) cell population. However, how Treg cells proliferate in these patients is not clear. Here we show that IL-33 has a major function in the
Raphael G Ferreira et al.
The Journal of infection, 77(5), 391-397 (2018-09-19)
Sepsis is an overwhelming systemic inflammation resulting from an uncontrolled infection that causes extensive tissue damage, organ dysfunction and eventually death. A growing body of evidence indicates that impaired neutrophil migration to the site of infection is associated with poor
Tahisa Marcela Pedroso et al.
Critical reviews in analytical chemistry, 46(1), 15-21 (2016-02-10)
Antimicrobials have unquestionable importance in the control of many diseases; however the constant concern with evolution of resistant microorganisms is increasing. Ertapenem sodium is a β-lactam antibiotic of the carbapenem class that has a broader activity spectrum than most other
Thomas J MacVittie et al.
Health physics, 109(5), 427-439 (2015-10-02)
A nonhuman primate (NHP) model of acute high-dose, partial-body irradiation with 5% bone marrow (PBI/BM5) sparing was used to assess the effect of Neupogen® [granulocyte colony stimulating factor (G-CSF)] to mitigate the associated myelosuppression when administered at an increasing interval