Merck
C7039
Sigma-Aldrich
セフォタキシム ナトリウム塩
powder or crystals, suitable for plant cell culture, BioReagent
別名:
セフォタキシム ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N5NaO7S2
CAS番号:
分子量:
477.45
Beilstein:
5711411
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
product name
セフォタキシム ナトリウム塩, suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
製品種目
BioReagent
形状
powder or crystals
テクニック
cell culture | plant: suitable
off-white to pale yellow
溶解性
H2O: 10% ( )
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
agriculture
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI Key
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造: β-ラクタム
アプリケーション
セフォタキシムナトリウム塩は、抗生物質感受性試験(AST)法で試験抗生物質として使用されています。また、O. Tauri培養物から細菌を除去するために、抗生物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
セファロスポリン系抗生物質であるセフォタキシムは、グラム陰性菌とグラム陽性菌の両方に活性を示します。さらに、セフォタキシムはラン藻の分裂を阻害します。また、灰色藻の光合成オルガネラやコケ類の葉緑体など、下等植物のオルガネラ/色素体の分裂を阻害できます。
セフォタキシムは、細菌の細胞壁でのペプチドグリカン合成の最終的なペプチド転移段階を阻害するペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合することにより、細菌の細胞壁合成を阻害します。結果として、細菌は細胞壁自己分解酵素により溶解します。
その他情報
広域スペクトル性の第三世代セファロスポリン系抗生物質。
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。保管場所の乾燥を維持してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C7039-100MG-PW:
C7039-5G:
C7039-1G-PW:
C7039-100MG:
C7039-10G-PW:
C7039-500MG-PW:
C7039-10G:
C7039-VAR:
C7039-500MG:
C7039-1G:
C7039-BULK:
C7039-5G-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Valeria Di Dato et al.
Scientific reports, 9(1), 9893-9893 (2019-07-11)
Diatoms are phytoplankton eukaryotic microalgae that are widely distributed in the world's oceans and are responsible for 20-25% of total carbon fixation on the planet. Using transcriptome sequencing here we show for the first time that the ubiquitous diatom Thalassiosira
Urinary Tract Infection in Children and Antimicrobial Resistance Pattern: Children UTI and Antibiotic Resistance (2019)
Metabolic profiling identifies trehalose as an abundant and diurnally fluctuating metabolite in the microalga Ostreococcus tauri
Hirth M, et al.
Metabolomics, 13(9), 68-68 (2017)
Anthony Ayodeji Adegoke et al.
Antimicrobial resistance and infection control, 9(1), 46-46 (2020-03-14)
The World Health Organization (WHO) recently classified Enterobacteriaceae resistance to third-generation cephalosporin into the group of pathogens with critical criteria for future research. A study to assess the antibiogram and beta-lactamase genes among the cefotaxime resistant E. coli (CREc) from
Cefotaxime. A review of its antibacterial activity, pharmacological properties and therapeutic use.
AA C, et al.
Drugs (1983)