Merck
C4786
Supelco
セフォキシチン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N3NaO7S2
CAS番号:
分子量:
449.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
フォーム
powder or granules
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
InChI Key
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セフォキシチンはβ-ラクタム系で、セファロマイシン系抗生物質グループに属しており、第2世代セファロスポリンと見なされています。β-ラクタマーゼに耐性があり、気管支炎、咽頭炎、髄膜炎、尿路乾癬をはじめとするグラム陽性菌やグラム陰性菌が原因の幅広い範囲の細菌感染の治療で使用されます。静脈内注射および筋肉内注射に使用されます。セフォキシチンは、バクテロイデス属に対して有効であることがわかっており、また、好気性菌-嫌気性菌混合感染症の治療に使用されています。
アプリケーション
この分析スタンダードは、次のように使用できます:
  • そのアルカリ分解産物(そのものの形と医薬品剤形)の存在下での4つの安定性分光光度法を用いたセフォキシチンナトリウム塩の測定
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いた市販医薬品中のセフォキシチンナトリウム塩の分離と測定
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C4786-1G:
C4786-250MG:
C4786-BULK:
C4786-5G:
C4786-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus screening by online immunometric monitoring of bacterial growth under selective pressure.
Stenholm T, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53(12), 5088-5094 (2009)
Spectrofluorimetric analysis of cefoxitin in pharmaceutical dosage
Talanta, 41(4), 557-563 (1994)
Analysis of binary mixtures of cephalothin and cefoxitin by using first-derivative spectrophotometry
Murillo.A.J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 14(3), 257-266 (1996)
Antibiotic and chemotherapy e-book, 14(3), 257-266 (2010)
Matthew P Kronman et al.
Pediatrics, 130(4), e794-e803 (2012-09-26)
To determine whether childhood antianaerobic antibiotic exposure is associated with the development of inflammatory bowel disease (IBD). This retrospective cohort study employed data from 464 UK ambulatory practices participating in The Health Improvement Network. All children with ≥ 2 years