由来生物
Porcine
形状
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C=C)c(C)c(cc1n2)n6[Fe](O)n34)c(C)c5C=C
InChI
1S/C34H34N4O4.Fe.H2O/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);;1H2/q;+3;/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
InChI Key
BMUDPLZKKRQECS-HXFTUNQESA-K
遺伝子情報
pig ... MCOLOR(100530327)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- サンプル中の分解したDNAを検出するために使用されるPowerQuant Systemに対するその効果を評価するためのポリメラーゼ連鎖反応(PCR)阻害剤として
- 耐性試験のためにHaemophilus influenzae (インフルエンザ菌)単離菌を培養するためのヘモフィルス試験培地におけるサプリメントとして
- 生のウシ肺を用いるヘム鉄分析の一環としてのヘム係数の決定のためのスタンダードとして
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H3281-5G:
H3281-10G:
H3281-VAR:
H3281-250MG:
H3281-BULK:
H3281-1G:
試験成績書(COA)