Merck
C6048
Sigma-Aldrich
セフメタゾール ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H16N7O5S3Na
CAS番号:
分子量:
493.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
フォーム
powder
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12SCC(CSc3nnnn3C)=C(N1C(=O)[C@]2(NC(=O)CSCC#N)OC)C([O-])=O
InChI
1S/C15H17N7O5S3.Na/c1-21-14(18-19-20-21)30-6-8-5-29-13-15(27-2,17-9(23)7-28-4-3-16)12(26)22(13)10(8)11(24)25;/h13H,4-7H2,1-2H3,(H,17,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,15+;/m1./s1
InChI Key
BITQGIOJQWZUPL-PBCQUBLHSA-M
詳細
化学構造:ß-ラクタム
アプリケーション
セフメタゾールは、細菌細胞壁ムコペプチド合成に対するPBP2以外のペニシリン結合タンパク質(PDP)の発現、結合、および阻害の影響を調べるために使用されます。セフメタゾールは、タンパク質を介した抗生物質の輸送を調べるために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
セフメタゾールは、細胞壁構造完全性を担う細菌細胞壁のペプチドグリカン層の合成を妨害します。ペプチドグリカン合成は、ペニシリン結合タンパク質(PBP)として知られるトランスぺプチダーゼにより促進されます。PBPは、ムロペプチド(ペプチドグリカン前駆体)の末端にあるD-Ala-D-Alaに結合して、ペプチドグリカンを架橋します。セフメタゾールはD-Ala-D-Ala部位を模倣するため、PBPによるペプチドグリカンの架橋を競合的に阻害します。グラム陰性菌にもグラム陽性菌にも有効です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
容器は、乾燥した換気の良い場所にしっかり密閉して保管してください。吸湿性。取り扱いと保管は不活性ガス中で行ってください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C6048-250MG:4548173191973
C6048-VAR:
C6048-BULK:
C6048-1G:4548173191966
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xing-Yi Zhang et al.
Zhonghua nei ke za zhi, 50(4), 295-298 (2011-05-24)
To evaluate the efficacy and safety of intravenous cefmetazole in the treatment of patients with aspiration pneumonia. A multicenter, prospective and open-labeled trial was conducted. A total of 1522 patients were enrolled at the beginning, and only 1324 were evaluated
Hirotoshi Okumura et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 97(2), 533-538 (2007-03-08)
The liver of a chimeric urokinase-type plasminogen activator (uPA)(+/+)/severe combined immunodeficient (SCID) mouse line recently established in Japan could be replaced by more than 80% with human hepatocytes. We previously reported that the chimeric mice with humanized liver could be
Osamu Ishikawa et al.
Experimental animals, 67(4), 501-508 (2018-08-03)
The aim of this study was to propose a new animal model evaluating the serial time course of in-stent stenosis by repeated carotid artery catheterization in the same animal. 16 bare-metal stents were implanted in the normal external and internal
Junzo Shimizu et al.
Surgery today, 40(10), 954-957 (2010-09-28)
Postoperative antimicrobial therapy is generally administered as standard prophylaxis against postoperative infection, despite a lack of sufficient evidence for its usefulness. This study was a phase II study to evaluate the necessity of postoperative antibiotic prophylaxis in patients undergoing a
Masaaki Machino et al.
Orthopedics, 34(11), e793-e795 (2011-11-05)
The bacterium Pasteurella haemolytica is resident in the oral cavities of dogs and cats and is often a cause of zoonotic infection. However, it is rare for it to be the pathogenic bacteria behind pyogenic spondylitis, and few studies have