Merck
C6880
Sigma-Aldrich
D-シクロセリン
別名:
(R)-4-アミノ-3-イソオキサゾリドン, 4-アミノ-3-イソオキサゾリジノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6N2O2
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
80798
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
形状
powder
品質水準
mp
147 °C (dec.) (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
mycobacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI Key
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:アミノ酸誘導体
アプリケーション
D-サイクロセリン(DCS)は、下記の用途で使用されています:
  • DCSがプレーリーハタネズミのパートナーの選択に及ぼす影響の研究
  • DCSがラットの身づくろい行動に及ぼす影響の研究
  • 48の多剤耐性結核(MDR-TB)分離株に対する微量液体希釈法による最小発育阻止濃度(MIC)の特定
  • 行動試験を用いたDCSが自閉症マウスモデルに及ぼす影響の研究
生物化学的/生理学的作用
D-サイクロセリン(DCS)は、当初は抗結核薬として知られていました。DCSは、N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)型グルタミン酸受容体の部分作動薬として作用します。DCSは、NMDA受容体のグリシン結合部位に結合し、NMDAチャネルの開口を可能にします。DCSは、さまざまな形式の学習および記憶を改善させることができるため、社会的記憶および認知の改善に有効である可能性があります。DCSは、恐怖症、社会不安障害、強迫性障害および心的外傷後ストレス障害などの精神障害の治療薬として使用できる可能性があります。
作用機序:細胞壁生合成を阻害(D-アラニン ペプチド結合形成)。また、D-アラニンからL-アラニンへの変換を妨げます。静菌性。
NMDAグルタミン酸作動性受容体のグリシン修飾部位の半アゴニスト;グラム陽性細菌に対する抗生物質。
抵抗性機序:D-アラニン輸送の妨害
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6880-BULK:
C6880-5G:
C6880-VAR:
C6880-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hypothesis-driven investigations of diverse pharmacological targets in two mouse models of autism
Rhine MA, et al.
Autism Research : Official Journal of the International Society for Autism Research, 147(1571), 3-3 (2019)
Determination of minimum inhibitory concentration of cycloserine in multidrug resistant Mycobacterium tuberculosis isolates
Singh R
Jordan journal of biological sciences, 147(1571), 1-7 (2014)
D-cycloserine augmented exposure therapy for obsessive-compulsive disorder
Kushner MG, et al.
Biological Psychiatry, 62(8), 835-838 (2007)
Consolidation of human motor cortical neuroplasticity by D-cycloserine
Nitsche MA, et al.
Neuropsychopharmacology, 29(8), 1573-1573 (2004)
D-cycloserine facilitates socially reinforced learning in an animal model relevant to autism spectrum disorders
Modi ME and Young LJ
Biological Psychiatry, 70(3), 298-304 (2011)