安全性情報
93745
Millipore
TSC 培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
別名:
トリプトース亜硫酸シクロセリン培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
認証
according to ISO 15213:2003
according to ISO 7937:2004
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
ammonium ferric citrate, 1 g/L
meat peptone (peptic), 15 g/L
sodium disulfite, 1 g/L
soya peptone, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Clostridium spp.
アプリケーション
Harmon et al. (1971)による食品、臨床検体などの材料中のClostridium perfringens由来の栄養型および胞子の分離および検査用。
調製ノート
寒天基礎培地:
蒸留水1 Lに42 gを溶かします。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。約50°Cまで冷却します。
TSC 培地:
1リットルの寒天基礎培地に、400 mgの再水和D-シクロセリン(カタログ番号30020)を除菌ろ過した水溶液として、またはバイアル2個のPerfringens T.S.C.栄養補助剤(カタログ番号P9352)と50 mLの卵黄乳濁液(カタログ番号17148)を加えます。よく混和してペトリ皿に注ぎます。
TSC寒天卵黄不含(上塗寒天としても使用されます):
400 mgの再水和D-シクロセリン(カタログ番号30020)またはバイアル2個のPerfringens T.S.C.栄養補助剤(カタログ番号P9352)を、1リットルの寒天基礎培地に加えてよく混和します。
TSC 蛍光培地:
1リットルの寒天基礎培地に、5.5 gの再水和TSC寒天栄養補助剤(カタログ番号80548)を除菌ろ過した水溶液として加えます。よく混和してペトリ皿に注ぎます。
SFP培地(Shahidi-Fergusonパーフリンジェンス培地)
1リットルの寒天基礎培地にバイアル2個のPerfringens S.F.P.栄養補助剤(カタログ番号P9477)と50 mLの卵黄乳濁液(カタログ番号17148)を加えます。よく混和して滅菌済ペトリ皿に注ぎます。
その他情報
カキからの亜硫酸塩還元クロストリジウムおよびグループD糞便性連鎖球菌の分離および検査;水中の糞便性クロストリジウムおよびC. perfringensの膜濾過検査。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93745-500G:4548174004852
93745-100G:
93745-VAR:
93745-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D.P. Sartory
Water Research, 20, 1255-1255 (1986)
S M Harmon et al.
Applied microbiology, 21(5), 922-927 (1971-05-01)
For the enumeration of viable vegetative cells and spores of Clostridium perfringens, noncommercial (laboratory prepared) sulfite-polymyxin-sulfadiazine (SPS) agar, tryptone-sulfite-neomycin (TSN) agar, and Shahidi-Ferguson-perfringens (SFP) agar were statistically compared to SPS agar without antibiotics. The selectivities of these four media were
T J Easterbrook et al.
The Journal of applied bacteriology, 62(5), 413-419 (1987-05-01)
A comparative study of methods to enumerate sulphite-reducing Clostridium spores and Group D faecal streptococci in oysters demonstrated that pour plate solid agar techniques gave higher counts than liquid broth most probable number procedures. Reinforced clostridial broth with supplements to