組成
agar, 13.0 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
esculin, 0.8 g/L
glucose, 0.5 g/L
lithium chloride, 15.0 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
peptone, 23.0 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
starch, 1.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
veterinary
microbiology
適合性
selective and differential for Listeria spp.
詳細
アプリケーション
調製ノート
その他情報
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75977-500G:
75977-BULK:
75977-VAR:
75977-100G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック