安全性情報
77408
Millipore
Listeria mono Differential Agar acc. Ottaviani & Agosti (Base)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017
別名:
Agar Listeria Ottaviani & Agosti, Listeria monocytogenes Differential Agar (Base)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 6.0 g/L
chromogenic substrate, 0.05 g/L
disodium hydrogen phosphate anhydrous, 2.5 g/L
glucose, 2.0 g/L
lithium chloride, 10.0 g/L
magnesium glycerophosphate, 1.0 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
meat peptone, 18.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium pyruvate, 2.0 g/L
yeast extract, 10.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective and differential for Listeria spp.
アプリケーション
リステリア菌の選択的かつ鑑別的な単離への使用がISOにより推奨されています。
調製ノート
Suspend 36.0 g in 465 ml distilled water. Boil gently to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 min. Cool to 45-50°C. Aseptically add sterile contents of 1 vial of Listeria mono Enrichement Supplement I (Cat. No. 03708) and sterile rehydrated contents of Listeria mono Selective Supplement (Cat. No. 40784). Mix well and pour into sterile petri plates.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77408-BULK:
77408-36G:
77408-500G:
77408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms