Merck
40784
Millipore
Listeria mono Selective Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.74
認証
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
microbiology
保管温度
2-8°C
アプリケーション
A selective supplement recommended by ISO Committee for the isolation of Listeria species.
構成
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 10.0 mg
Nalidixic acid sodium salt 10.0 mg
Amphotericin B 5.0 mg
Polymyxin B sulfate 38350 IU
再構成
Rehydrate the contents of 1 vial aseptically with 2 ml of 0.2 N Sodium hydroxide, further add 8 ml of sterile distilled water. Mix well and aseptically add it to 465 ml of sterile, molten L. mono Differential Agar Base (Cat. No. 77408) along with sterile contents of Listeria mono Enrichement Supplement I (Cat. No. 03708). Mix well and pour into sterile petri plates.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
40784-1VL:
40784-1VL-BULK:
40784-5VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)