安全性情報
05662
Millipore
Aureus ChromoSelect Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
Staphylococcus aureus Agar ChromoSelect, Aureus Agar Base ChromoSelect
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 20 g/L
beef extract, 6 g/L
casein enzymic hydrolysate, 12 g/L
chromogenic mixture, 2.1 g/L
lithium chloride, 5 g/L
pancreatic digest of gelatin, 3 g/L
sodium pyruvate, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
selective and differential for Staphylococcus spp.
アプリケーション
HiCrome Aureus寒天ベースは、環境試料から凝固酵素陽性黄色ぶどう球菌を単離して(合成予定化合物に)展開するのに推奨されます。凝固酵素陽性黄色ぶどう球菌は黒褐色のコロニーを作りますが、表皮ぶどう球菌は黄褐色のコロニーを作ります。
調製ノート
Suspend 63.1 g in 950 ml distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilise by autoclaving at 121°C for 15 min. Cool to 50°C and aseptically add 50 ml concentrated Egg Yolk Tellurite Emulsion (Cat. No. 75208). Mix well and pour into sterile petri plates.
その他情報
黄色ぶどう球菌の単離および同定に使用される発色培地です
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05662-500G-F:
05662-BULK-F:
05662-VAR-F:
05662-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Human urine is not sterile-shift of paradigm.
Kogan, Michael I., et al.
Urologia Internationalis, 94 (4), 445-452 (2015)
M Manafi
International journal of food microbiology, 60(2-3), 205-218 (2000-10-04)
This review describes some recent developments in chromogenic and fluorogenic culture media in microbiological diagnostic. The detection of beta-D-glucuronidase (GUD) activity for enumeration of Escherichia coli is well known. E. coli O157:H7 strains are usually GUD-negative and do not ferment
Characterization of bacterial strains isolated through microbial profiling of urine samples.
Nandy, Poulomi, A. R. Thakur, and S. Ray Chaudhuri.
The Journal of Biological Sciences, 7 (1), 44-51 (2007)
資料
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.