Merck
62653
Millipore
LPM Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
別名:
リステリア属用LPM含有寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
beef extract, 3 g/L
casein peptone (pancreatic), 5 g/L
glycine anhydride, 10 g/L
lithium chloride, 5 g/L
peptone (animal), 5 g/L
phenylethyl alcohol, 2.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective for Listeria spp.
アプリケーション
For the isolation and cultivation of Listeria monocytogenes from food and dairy products.
調製ノート
Dissolve 50.5 g in 998 ml distilled water. Heat gently and bring to the boil with constant stirring. Autoclave at 121°C for 12 minutes. Cool to 45-50°C and add aseptically 1 vial Moxalactam Supplement (Cat. No. 43963).
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62653-500G:
62653-100G:
62653-BULK:
62653-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)