安全性情報
70147
Millipore
ミルク寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
milk solids (equivalent to 10 ml fresh milk), 1 g/L
peptone, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
アプリケーション
プレート計数検査による牛乳、乳製品、水、アイスクリーム中などの微生物の計数用
調製ノート
蒸留水1 Lに24 gを懸濁します。沸騰するまで加熱し、培地を完全に溶かします。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70147-500G:
70147-BULK:
70147-100G:
70147-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Susswaren, 14, 780-780 (1968)
J. Klose
Susswaren, 14, 778-778 (1968)
資料
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques