安全性情報
02336
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
認証
according to GB 4789.30-2016
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Listeria spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リステリア菌の選択的な単離と同定に推奨される抗菌サプリメントです。
構成
(バイアルあたり。500 mLの培地に十分な量です。)
ポリミキシンB硫酸塩50000 IU
セフタジジム10.0 mg
アクリフラビン塩酸塩 2.5 mg
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
02336-BULK:
02336-1VL-KC:
02336-5VL:
02336-VAR:
02336-1VL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)