Merck
30020
Sigma-Aldrich
D-シクロセリン
別名:
(R)-4-アミノ-3-イソオキサゾリドン, 4-アミノ-3-イソオキサゾリジノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6N2O2
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
80798
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
有効性
≥900 μg per mg
white to off-white
mp
147 °C (dec.) (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI Key
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:アミノ酸誘導体
アプリケーション
d-シクロセリンは、さまざまな酵素の阻害剤として作用します。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:細胞壁の生合成を阻害します(D-Alaとのペプチド結合形成)。また、D-AlaからL-Alaへの変換を阻止します。静菌性。耐性機序:D-Ala輸送干渉。
作用機序:細胞壁生合成を阻害(D-アラニン ペプチド結合形成)。また、D-アラニンからL-アラニンへの変換を妨げます。静菌性。
NMDAグルタミン酸作動性受容体のグリシン修飾部位の半アゴニスト;グラム陽性細菌に対する抗生物質。
抵抗性機序:D-アラニン輸送の妨害
包装
1 g、5 g、25 g
その他情報
容器はしっかり密閉し、乾燥してよく換気された場所で保管します。不活性ガス中で保管します。空気の影響を受けやすいです。乾燥した場所に保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
30020-1G:
30020-5G:
30020-5G-PW:
30020-VAR:
30020-BULK:
30020-25G:
30020-25G-PW:
30020-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael L Sulkowski et al.
Current psychiatry reviews, 10(4), 317-324 (2014-11-11)
Variants of exposure therapy are effective for treating obsessive-compulsive and related disorders (OCRDs). However, significant numbers of patients do not respond adequately to exposure therapy resulting in continued distress and functional impairment. Therefore, novel approaches to augmenting exposure therapy are
M.K. Jain
Handbook of Enzyme Inhibitors, 112-112 (1982)
Marta Portero-Tresserra et al.
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 24(11), 1798-1807 (2014-12-03)
Previous research has demonstrated that systemic D-cycloserine (DCS), a partial agonist of the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR), enhances memory processes in different learning paradigms and attenuates mnemonic deficits produced by diverse pharmacological manipulations. In the present study two experiments were conducted
Stefan G Hofmann et al.
Current psychiatry reports, 17(1), 532-532 (2014-11-22)
Although cognitive behavioral therapy (CBT) is a generally effective treatment for treating anxiety disorders, there is clearly still room for further improvements. Recent advances in neuroscience of extinction learning led to novel clinical strategies to augment exposure-based treatments with d-cycloserine
Simon P Byrne et al.
Depression and anxiety, 32(6), 408-414 (2015-03-17)
For exposure therapy to be successful, it is essential that fear extinction learning extends beyond the treatment setting. D-cycloserine (DCS) may facilitate treatment gains by increasing generalization of extinction learning, however, its effects have not been tested in children. We