戻る
D-シクロセリン
ニックネーム:
(
R
)-4-アミノ-3-イソオキサゾリドン, 4-アミノ-3-イソオキサゾリジノン, D-Cycloserine
実験式(ヒル表記法):
C
3
H
6
N
2
O
2
CAS番号:
68-41-7
分子量:
102.09
Products
製品区分
peptides (2)
antibiotics (1)
ブランド
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (3)
由来生物
色
分子量
遺伝子名
融点(℃)
物理的形状
活性スペクトル
品質レベル
作用機序
光学異性体
アミノ酸
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
C6880
D-シクロセリン,
表示
価格を表示
30020
D-シクロセリン,
表示
価格を表示
C3909
D-シクロセリン,
synthetic
表示
価格を表示
239831
D-シクロセリン,
D Cycloserine is a partial agonist of NMDA receptors at the glycine modulatory site. Reported to improve memory-dependent tasks in rats. Neutral and acidic solutions are unstable.