安全性情報
17122
Millipore
Clostridium difficile Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Clostridium spp.
アプリケーション
クロストリジウム・ディフィシルの選択的単離に用いる抗生物質サプリメントです。
構成
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 250 mg; Cefoxitin 8 mg
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17122-1EA:
17122-5VL:
17122-1VL-BULK:
17122-1EA-BULK:
17122-1VL:
17122-5VL-BULK:
17122-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)