Merck
P4932
Sigma-Aldrich
ポリミキシンB 硫酸塩
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Polymixin, Polymixin B, Polymixin B sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H96N16O13 · 2H2SO4
CAS番号:
分子量:
1385.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.76
製品名
ポリミキシンB 硫酸塩, powder, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
有効性
≥6,000 USP units per mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリミキシンBは、抗生物質のポリミキシングループに属し、Bacillus polymyxaおよび関連する種のさまざまな株から得られます。硫酸ポリミキシンBには環状ヘプタペプチド単位およびトリペプチド側鎖が含まれており、脂肪アシル残基によりN-アシル化されます硫酸ポリミキシンBは、一般にグラム陰性細菌感染症の治療に使用されます。
化学構造:ペプチド
アプリケーション
ポリミキシンB硫酸塩は、以下の用途で使用されています:
  • LPS(リポ多糖)阻害剤としてマウスマクロファージ株BAC-1.2F5を処理
  • 殺菌濃度(MCC)アッセイの陽性および陰性対照として
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ポリミキシンB硫酸塩は、細菌リポポリサッカライド†の脂質A部分と結合し、細菌壁内にヌクレオチドの漏出を可能にするのに十分大きな細孔を誘導することにより細胞膜を破壊します。 これは細胞膜の透過性を破壊します。
抗菌スペクトル:大腸菌(E.coli)を含むほとんどのグラム陰性桿菌††、ならびにほとんどの菌類およびグラム陽性菌に対し殺菌作用を有します。
硫酸ポリミキシンBは、緑膿菌の感受性株による尿路、髄膜および血流感染症の治療のために臨床的に使用されています。本製品は、多剤耐性病原体を試験する際に、エンドトキシンを除去するための固定化された薬剤として、および切除されたソルガムの根から得られた皮質細胞の膜内で細孔形成を誘導するためにも使用されています。
注意
供給された製品は、2~8℃の暗所で保存する必要があります。 このような条件で3年間保存したサンプルに変化は認められませんでした。 保存溶液は滅菌ろ過し、2~8℃で保存する必要があります。37℃で5日間安定です。
調製ノート
硫酸ポリミキシンBは50 mg/mLの濃度で水に溶け、ごくわずかに濁りを帯びた無色から黄色の溶液を生成します。 有機溶媒には最小限しか溶けません。 たとえば、エタノールへの溶解度は0.115 mg/mLです。
その他情報
1 mu、5 mu
乾燥した十分に換気された場所で容器を密閉しておきます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P4932-VAR:
P4932-5MU-PW:
P4932-1MU-PW:
P4932-5MU:
P4932-BULK:
P4932-1MU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sineenart Sengyee et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(2), e0006287-e0006287 (2018-02-24)
Burkholderia pseudomallei is an environmental bacterium that causes melioidosis, a major community-acquired infection in tropical regions. Melioidosis presents with a range of clinical symptoms, is often characterized by a robust inflammatory response, may relapse after treatment, and results in high
M C Skinner et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(4), 1482-1489 (2009-02-04)
A topical microbicide that women can use to prevent sexually transmitted diseases (STDs) is essential, and many microbicide candidates are being tested for activity against human immunodeficiency virus and other STDs, including Chlamydia trachomatis. Screening assays for assessing the activity
J W Kang et al.
Journal of chromatography. A, 879(2), 211-218 (2000-07-13)
A capillary zone electrophoresis method for analysis of polymyxin B sulfate is described. In this method, triethanolamine (TEA)-phosphate buffer at pH 2.5 was employed to reduce the adsorption of analyte onto the capillary wall. Methyl-beta-cyclodextrin (M-beta-CD) and 2-propanol (IPA) were
Franz G Zingl et al.
Cell host & microbe, 27(2), 225-237 (2020-01-07)
Gram-negative bacteria release outer membrane vesicles into the external milieu to deliver effector molecules that alter the host and facilitate virulence. Vesicle formation is driven by phospholipid accumulation in the outer membrane and regulated by the phospholipid transporter VacJ/Yrb. We use
P Dello Sbarba et al.
Cytokine, 8(6), 488-494 (1996-06-01)
Macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) is the main growth factor for mononuclear phagocytes. Responsiveness to growth factors is reduced in the course of functional activation of macrophages. We studied the interference of the macrophage activator interleukin 2 (IL-2) with the response