製品名
ナイスタチン, powder, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
有効性
≥4,400 per mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: insoluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
アプリケーション
- ヒトマクロファージ細胞株 U937 の治療のための、銀ナノ粒子処理した U937 細胞株による IL-8 (インターロイキン 8)の産生に対する ナイスタチンの有効性の試験
- COS-7 細胞株中での SR-BI(スカベンジャー受容体クラス B タイプ I)を介した OxLDL(酸化低密度リポタンパク質)の細胞内蓄積に対するナイスタチンの有効性の判定
- マウスマクロファージの脂質ラフト調節因子として、脂質ラフト数の増大と TNF-α(腫瘍壊死因子)の反応亢進の間の関係の試験。
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:ナイスタチンは真菌、酵母およびカビに作用します。
注意
調製ノート
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N6261-VAR:
N6261-500KU:
N6261-BULK:
N6261-5MU:
N6261-1MU:
N6261-25MU:
この製品を見ている人はこちらもチェック