Merck
1477003
USP
ナイスタチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
フンギシジン, マイコスタチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nystatin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
規定されたUSP公定書試験およびアッセイでの使用に適したナイスタチンUSP標準品。
米国薬局方(USP)の以下の各条に従い、UV検出器を備えた液体クロマトグラフィーを用いたアッセイ、組成分析、および含量均一性試験用の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます。 
  • ナイスタチン、ネオマイシン硫酸塩、チオストレプトン、トリアムシノロンアセトニド軟膏
  • ナイスタチン経口懸濁液
  • ナイスタチン
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ナイスタチンは真菌の細胞膜内のエルゴステロールに結合し、膜の透過性を増大させ、ナイスタチン/エルゴステロールに基づくイオンチャネルを生成することにより作用します。 また、脂質ラフト阻害試薬および膜関連コレステロールとしても機能します。
抗菌スペクトル:ナイスタチンは真菌、酵母およびカビに作用します。
注意
ニスタチンは、28°Cでメタノール(11.2 mg/mL)、エタノール(1.2 mg/mL)、四塩化炭素(1.23 mg/mL)、クロロホルム(0.48 mg/mL)、ベンゼン(0.28 mg/mL)およびエチレングリコール(8.75 mg/mL)に可溶です。ニスタチンは、DMSOに5 mg/mLで可溶、DMFおよびホルムアミドに自由に溶解します。ニスタチンの溶液をオートクレーブ滅菌あるいは無菌ろ過することは推奨されません。ナイスタチンは懸濁液としても効果的で、37°Cで3日間安定です。50 mg/mLの保存水性懸濁液を調製し、-20°Cで保存します。
組織培養培地のニスタチンは、37°Cで3日間安定します。ニスタチンは、中程度にアルカリ性の培地においても安定です。溶液および水性懸濁液は、調製後直ちに活性を失い始めます。熱、光、酸素が分解を加速します。水性懸濁液は、pH 7で100°C加熱した場合、10分間安定します。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
法的情報
本製品は、現行の薬局方に基づいて提供および明示されています。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。より詳細な情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1477003-BULK:
1477003-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N Akaike et al.
The Japanese journal of physiology, 44(5), 433-473 (1994-01-01)
We have reviewed the basic aspects of history, physicochemical properties, advantages, disadvantages, and applications of nystatin- and amphotericin B-perforated patch recording. Recently, we have developed a novel perforated patch technique using gramicidin [49, 132, 133]. Since gramicidin pores are permeable
Nystatin.
V H Witten et al.
The Medical clinics of North America, 54(5), 1329-1337 (1970-09-01)
Aqueous pores created in thin lipid membranes by the polyene antibiotics nystatin and amphotericin B.
A Finkelstein et al.
Membranes, 2, 377-408 (1973-01-01)
Julia Valitova et al.
The FEBS journal, 281(8), 2051-2060 (2014-03-13)
The dependence of membrane function on its sterol component has been intensively studied with model lipids and isolated animal membranes, but to a much lesser extent with plant membranes. Depleting membrane sterols could be predicted to have a strong effect
A Rosenberger et al.
Der Hautarzt; Zeitschrift fur Dermatologie, Venerologie, und verwandte Gebiete, 49(6), 492-495 (1998-07-24)
Despite its widespread use, the antimycotic nystatin rarely causes allergic reactions. We observed a case of acute generalized pustular exanthem with arthralgia and fever, after the oral administration of nystatin. A causal relationship was demonstrated by positive Intracutaneous testing of