Merck
P3032
Sigma-Aldrich
ペニシリンG ナトリウム塩
powder, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
ベンジルペニシリン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N2NaO4S
CAS番号:
分子量:
356.37
Beilstein:
3834217
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
34010400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
ペニシリンG ナトリウム塩, powder, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
有効性
≥1477 units per mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 100 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI Key
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:β-ラクタム
溶液はろ過殺菌し、1週間であれば 2 ~ 8 ℃ で、それを超える期間であれば -20 ℃ で保管しなければなりません。 溶液は37°Cで3日間安定です。
アプリケーション
ペニシリンGは、狭スペクトルの天然抗生物質です。本化合物は、肺炎球菌Streptococcus pneumoniae、A、B、C、G群溶血性連鎖球菌、非腸球菌グループD連鎖球菌、緑色連鎖球菌、および非ペニシリナーゼ産生ブドウ球菌に対して有効です。ペニシリンGは、ペニシリン感受性が低いゲンタマイシン耐性Enterococcus faecalis配列6型の診断および治療への示唆となる研究のために使用されています。また細胞培養物にペニシリンGを単独で使用したときの作用、ならびにストレプトマイシンおよび他の抗生物質と併用したときの作用を研究するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ペニシリンGは、ペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合して細胞壁合成を阻害することで作用し、ペプチドグリカン鎖架橋を阻害します。
抗菌スペクトル:ペニシリンGには、グラム陽性およびグラム陰性細菌に対する活性があります。
注意
溶液はろ過滅菌する必要があり、2~8℃で1週間保存できます。また、-20℃でさらに長期間保存できます。 溶液は37℃で3日間安定です。 ナトリウム塩は100 mg/mLでH2Oに溶解します。
その他情報
1 mu、10 mu、25 mu、100 mu
乾燥した十分に換気された場所で容器を密閉しておきます。ペニシリンを含むため、乾燥した場所で保存してください。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P3032-VAR:
P3032-BULK:
P3032-25MU-PW:
P3032-100MU-PW:
P3032-25MU:
P3032-10MU:
P3032-3MU:
P3032-20MU-KC:
P3032-3MU-KC:
P3032-100MU:
P3032-20MU:
P3032-1MU:
P3032-10MU-PW:
P3032-1MU-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paul P Drury et al.
Neuropharmacology, 83, 62-70 (2014-04-15)
Basal ganglia injury after hypoxia-ischemia remains common in preterm infants, and is closely associated with later cerebral palsy. In the present study we tested the hypothesis that a highly selective neuronal nitric oxide synthase (nNOS) inhibitor, JI-10, would improve survival
Ana Amaral et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 582211-582211 (2020-11-17)
Although proteases found in neutrophil extracellular traps (NETs) have antimicrobial properties, they also stimulate collagen type 1 (COL1) production by the mare endometrium, contributing for the development of endometrosis. Cathepsin G (CAT), a protease present in NETs, is inhibited by
Fleury Augustin Nsole Biteghe et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 211, 111982-111982 (2020-09-01)
Aberrant anti-cancer drug efflux mediated by membrane protein ABC transporters (ABCB5 and ABCG2) is thought to characterize melanoma heterogeneous chemoresistant populations, presumed to have unlimited proliferative and self-renewal abilities. Therefore, this study primarily aimed to investigate whether continuous exposure of
Maria Eugenia Sabatino et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 297-297 (2019-12-12)
Krüppel-like factor 6 (KLF6) is a transcription factor involved in the regulation of several cellular processes. Regarding its role in tumorigenesis, KLF6 is considered a tumor suppressor. Numerous reports demonstrate its frequent genomic loss or down-regulation, implying a functional inactivation
Shuang Zhou et al.
Biosensors & bioelectronics, 49, 99-104 (2013-06-01)
Regulatory restrictions on antibiotic residues in dairy products have resulted in the illegal addition of β-lactamase to lower antibiotic levels in milk in China. Here we demonstrate a fast, sensitive and convenient method based on enzyme thermistor (ET) for the
資料
Inhibition of Cell Wall Biosynthesis by Antibiotics