フォーム
crystalline powder
品質水準
有効性
1440-1680 units per mg
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
作用機序
cell wall synthesis | interferes
SMILES記法
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI Key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陽性菌とグラム陰性菌のいずれにも対抗する活性を示します。
包装
注意
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8721-VAR:
P8721-25MU-PW:
P8721-10MU:
P8721-10MU-PW:
P8721-100MU-PW:
P8721-BULK:
P8721-100MU:
P8721-25MU:
この製品を見ている人はこちらもチェック