Merck
P7794
Sigma-Aldrich
ペニシリンG カリウム塩
powder, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
ベンジルペニシリン カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17KN2O4S
CAS番号:
分子量:
372.48
Beilstein:
3832841
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
34010400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
ペニシリンG カリウム塩, powder, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
有効性
1440-1680 units per mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
SMILES記法
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI Key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造: β-ラクタム
アプリケーション
ペニシリンGは、肺炎連鎖球菌由来のスペクトルが狭い抗生物質です。 A、B、CおよびG群連鎖球菌、非腸球菌D群連鎖球菌、ビリジアン群連鎖球菌、およびペニシリナーゼ非産生ブドウ球菌に選択される薬剤です。 カリウム塩は、ブドウ球菌のムロソームとペニシリンが誘導するミュータンス連鎖球菌の溶菌研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ペニシリンGは、ペニシリン結合タンパク質(PBP)結合によって細胞壁の合成を阻害して作用し、ペプチドグリカン鎖の架橋を阻害します。
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陽性菌とグラム陰性菌のいずれにも対抗する活性を示します。
注意
溶液はろ過殺菌し、1週間であれば2~8°Cで、それを超える期間であれば-20°Cで保管しなければなりません。溶液は37°Cで3日間安定です。カリウム塩はH2Oに100 mg/mLで溶解します。
その他情報
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7794-25MU:
P7794-100MU:
P7794-VAR:
P7794-1MU:
P7794-BULK:
P7794-10MU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R Comunian et al.
Journal of dairy science, 93(12), 5644-5650 (2010-11-26)
Antibiotics are widely used for therapeutic and prophylactic purposes in dairy animals. The presence of residual antibiotics in milk could cause potentially serious problems in human health and have technological implication in the manufacturing of dairy products. The aim of
Lavinia Florina Călinoiu et al.
Biomolecules, 10(1) (2019-12-28)
The aim of the present paper was to identify the major polyphenolic compounds and investigate the antioxidant, antimutagenic, and antimicrobial activities of industrially-derived cereal byproducts-wheat bran (WB) and oat bran (OB)-before (fresh) and after thermal processing (TP) (10 min, 80
Sammy Detry et al.
Biochemical pharmacology, 165, 240-248 (2019-03-20)
The four core members of the Interleukin-12 (IL-12) family of cytokines, IL-12, IL-23, IL-27 and IL-35 are heterodimers which share α- and β-cytokine subunits. All four cytokines are immune modulators and have been proposed to play divergent roles in inflammatory
Alastair Khodabukus et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 176(1), 124-136 (2020-04-16)
Traditional serum biomarkers used to assess skeletal muscle damage, such as activity of creatine kinase (CK), lack tissue specificity and sensitivity, hindering early detection of drug-induced myopathies. Recently, a novel four-factor skeletal muscle injury panel (MIP) of biomarkers consisting of
Benoît X E Desbiolles et al.
Microsystems & nanoengineering, 6, 67-67 (2021-09-28)
Volcano-shaped microelectrodes (nanovolcanoes) functionalized with nanopatterned self-assembled monolayers have recently been demonstrated to report cardiomyocyte action potentials after gaining spontaneous intracellular access. These nanovolcanoes exhibit recording characteristics similar to those of state-of-the-art micro-nanoelectrode arrays that use electroporation as an insertion